Learn More
Thermo Scientific™ Digitale Mini-Rotatoren
Präzises und effizientes Mischen von Proben
Marke:  Thermo Scientific™ 88882008
1081.06 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16524622
  • 1678.35 CHF / 1 Stück
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Aktionscode 24069 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Standardpackung mit einer Universalplattform aus Aluminium 88882105
Beschreibung
Beschreibung
Sanftes, präzises und taumelndes Mischen für verschiedene Gefäße im Labor
  • Drehzahlbereich: 50–500 U/min
  • Präzise Drehzahlregelung:
  • ±1 U/min (≤ 100 U/min)
  • ±1 % (101 bis 450 U/min)
  • Schüttelamplitude: 10mm
  • Max. Beladung bis 4,5 kg
  • 2 Zeitschaltfunktionen: Kontinuierlich, Zeiteinstellung
  • Mehrere Plattformen zum Laden von Laborgefäßen verschiedener Größen.
Service Plan
Standardgarantie von Thermo, Reparaturservice und kostenlose Ersatzteile innerhalb der Garantie
Certifications
cCSAus, CE, RoHS
Serviceleistungen
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 mm (0,4 in.)
± 1 rpm (≤ 100 rpm), ± 1 % (101 bis 500 rpm)
230 V
Digitaler Mini-Rotator
cCSAus, CE, RoHS
50/60 Hz
310 x 284 mm (12,2 x 11,2 in.)
5,1 in.
36,2 lb.
LED
LED
0 bis 99:59 h, Dauerbetrieb
4,5 kg
50 bis 500 U/min
40 VA
9,92 lb.
EU-, UK-, CN-Stecker
383 x 284 x 130 mm (15,1 x 11,2 x 5,1 in.)
487 x 387 x 264 mm (19,2 x 15,2 x 10,4 in.)
130 mm
16,4 kg
Digitaler Mini-Rotator
20 bis 85 %
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Digitale Mini-Rotatoren > Digitaler Mini-Rotator mit mechanischer Konstruktion, einfacherer Bedienung und höherer Präzision