Learn More
Thermo Scientific™ Digitales Schüttel-Trockenbad
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Erhöhen Sie die Vielfältigkeit Ihres Labors: mit den Thermo Scientific™ Digital-Trockenbädern/Heizblöcken. Diese Geräte können sowohl als Trockenbad oder Schüttler als auch kombiniert als Trockenbad/Schüttler genutzt werden.
- Drehzahlbereich von 150 bis 1500 U/min (blockabhängig)
- Programmspeicher:
- 10 Programme, bis zu 10 Schritte pro Programm
- Die Intervallschüttelfunktion ermöglicht Schütteln und Nicht-Schütteln im selben Programm.
- Zwei verschiedene Timing-Modi:
- Erst nach Erreichen der gewünschten Starttemperatur starten
- Sofort nach Einstellen des Timers starten
- Flaches Design
- Leicht auswechselbare Blöcke in verschiedenen Größen für maximale Flexibilität
Warranty
2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE |
Reglertyp | Regelung mit PID |
Kapazität (metrisch) | 0,5 ml; 1,5 ml, 50 ml |
Beleuchtung | LED |
No. of Places | 96 |
Steckertyp | Kabel-Set mit verschiedenen Steckern |
Temperaturbereich (metrisch) | Umgebungstemperatur: +5 °C bis 100 °C |
Typ | Plattformschüttler |
Display | Digital |
Anzahl Blöcke | Nicht mitgeliefert, separat zu erwerben |
Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.