Learn More
Stuart™ Digitale Heizbäder
Stuart™ digitale Heizbäder können mit Stuart™ Rotationsverdampfern kombiniert werden, um maximale Effizienz und kleinste Stellfläche zu erzielen
Marke: Stuart™ 16340-65
769.48 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die klare LED-Digitalanzeige zeigt die Sollwert/Isttemperatur des Bads an
- Das kleinere 90 °C-Bad verfügt über eine Schale aus 304-Edelstahl, die für Anwendungen mit niedrigem Siedepunkt geeignet ist
- Das größere 180 °C-Bad verfügt über eine Aluminiumschale mit PTFE-Beschichtung und kann sowohl mit Wasser als auch mit Öl verwendet werden, ideal für Flüssigkeiten mit höherem Siedepunkt
- Präzise digitale Temperaturanzeige
- Korrosionsbeständige Schale
- Einfach zu reinigen
- Eingebauter Tragegriff
- Außengehäuse mit Cool-Touch
Spezifikation
5 l | |
Digital | |
Wasser und Öl | |
Aluminiumschale, PTFE-Beschichtung | |
180 °C |
Stuart™ Rotationsverdampfer | |
Flüssigkeiten mit hohem Siedepunkt | |
Cool-Touch-Außengehäuse, integrierter Tragegriff | |
230 VAC, 50 Hz |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30