Learn More
Grant Instruments™ Digitales Heizthermostatbad der T100-Serie mit Tank aus Edelstahl
Das Economy-Modell mit digitalem Thermostat-Steuergerät und Edelstahltank ermöglicht einfache Anwendungen, für die eine genaue Temperaturregelung erforderlich ist.
1360.00 CHF - 2390.00 CHF
Spezifikation
Externe Umwälzung Nein
Material Behälter aus rostfreiem Stahl
Spannung 120/230 V
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Abmessungen (L x B x H) Temperaturbereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Abmessungen (L x B x H) Temperaturbereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
12757809
Unterlagen ansehen
Grant Instruments™
T100-ST5
5 l 330 x 180 x 395 mm Umgebungstemperatur +15° bis 100°C
1360.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12797809
Unterlagen ansehen
Grant Instruments™
T100-ST38
38 l 730 x 333 x 450 mm 0°C bis 100°C
2390.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12767809
Unterlagen ansehen
Grant Instruments™
T100-ST12
12 l 360 x 330 x 395 mm 0°C bis 100°C
1605.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12777809
Unterlagen ansehen
Grant Instruments™
T100-ST18
18 l 540 x 330 x 395 mm 0°C bis 100°C
1710.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12787809
Unterlagen ansehen
Grant Instruments™
T100-ST26
26 l 540 x 330 x 405 mm 0°C bis 100°C
1795.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stabilität ±0.05 °C.
  • Klare, helle 4-stellige LED-Anzeige
  • Einfache, intuitive Anwenderoberfläche: Zifferblatt und zwei Funktionstasten.
  • Mit oder ohne Klammer (T-Klammer) erhältlich
  • Erkennung von niedrigem Flüssigkeitsstand (Schwimmerschalter)
  • Fester Übertemperaturschutz
  • 2-Punkt-Kalibrierung durch den Anwender
  • Visueller Alarm
Spezifikation
Spezifikation
Nein
Behälter aus rostfreiem Stahl
120/230 V
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Grant Instruments™ Digitales Heizthermostatbad der T100-Serie mit Tank aus Edelstahl