Learn More
Masterflex™ GEAR PUMP SYSTEM 0.261 ML/REV
Kalibrier-, Kopier- und Dosierfunktionen ermöglichen ein präzises, pulsationsfreies Dosieren und Abgeben. Cole-Parmer™ Digitale Zahnradpumpensysteme lassen sich einfach über das intuitive, mehrsprachige LCD-Frontpanel oder den optionalen 07523-92 Fußschalter bedienen und ermöglichen so ein berührungsloses Ein- und Ausschalten.
Marke:  Masterflex™ 74014-52
Artikelnummer. 15344158
  • 4805.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-09-2025
Beschreibung
  • Kontinuierliche Überwachung der Pumpenleistung
  • Abrufen von Verdrängungs- und Durchflusswerten nach Pumpenkopfgröße
  • Die grafische LCD-Anzeige zeigt vier Betriebsmodi an
  • Schutzart IP-33 sorgt für Spritzwasser- und Staubresistenz und schützt die internen Bauteile vor Beschädigungen
  • Für pulsfreien Durchfluss durch die Kombination des Systems mit Micropump™ A-Mount-Köpfen
  • Fernbedienung über DB25-Buchse am Antrieb
  • Inhalt: Netzkabel mit 6 ft. Länge (1.8 m) und IEC 320/CEE22-Buchse sowie landesspezifischem Stecker/Kabelsatz
  • Die Servicekits 07144-42 und 74012-52 enthalten Zahnräder, Saugschuhe, Wellendichtungen und Federn
  • Das Servicekit 74012-22 enthält Zahnräder, Buchsen und Dichtung
Spezifikation
Spezifikation
939.6 ml/min
0.261 ml/Umdrehung
Körper: Edelstahl 316; Zahnräder: PEEK; Versiegelungen: Viton
20.68 bar
Max. Betriebstemperatur: 60 °C
90 bis 260 V AC
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ GEAR PUMP SYSTEM 0.261 ML/REV > Cole-Parmer Digital-Zahnradpumpensystem