Learn More
TFA Dostmann™ Thermo-Hygrometer mit Digitalanzeige
Eine ausgezeichnete Wahl für die Überwachung von Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit.
Marke: TFA Dostmann™ 30.5015.02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Trägt zur Erhaltung eines gesunden Raumklimas bei
- Permanente Anzeige der täglichen Max.- und Min.-Werte mit Auto-Reset
- Zusätzlicher Max/Min-Speicher mit manuellem Reset
Spezifikation
Thermohygrometer | |
-10 °C bis +70 °C | |
Digital | |
134 mm | |
1.5 V | |
AAA-Batterien |
20 bis 99% | |
1 x AAA, 1,5 V | |
91 mm | |
100 g | |
Für Messungen in Innen- und Außenbereichen | |
CE, EK-EL |
TFA012DEENESITNL thermohygrometre minimaxi
DateigrößeVersion: 47.1 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
TFA Dostmann™ Thermo-Hygrometer mit Digitalanzeige > Temperaturbereich: -10 bis 70 °C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur