Learn More
VELP Scientifica OV 625 Digital Dispergierer
Leistungsstarker Dispergierer, der ein Höchstmaß an Reproduzierbarkeit, Präzision und hoher Scherkraft für die Homogenisierung, Emulgierung, Suspension und Hochgeschwindigkeitsmischung von biologischen Geweben, Pharmazeutika, Kosmetika und Lebensmitteln.
1300.00 CHF - 1990.00 CHF
Spezifikation
Geschwindigkeit | 3000 to 25,000 rpm |
---|---|
Spannung | 230 V |
Hertz | 50 to 60 Hz |
Abmessungen (L x B x H) | 92 x 280 x 130 mm |
Material | Aluminum Technopolymer |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17871177
![]() |
VELP Scientifica
F20900470 |
Digital Dispergierer | OV 625 Digital Disperser |
1300.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17831187
![]() |
VELP Scientifica
SA20900470 |
Digitales Dispergiersystem | OV 625 Digital Disperser, Double Rod Mini H-stand Set, D20-S20C-P-R20S Dispersing Tool, Tool Disassembly Kit |
1990.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
EINFACH LEISTUNGSSTARK
- Drehzahlbereich von 3.000 bis 25.000 rpm, arbeitet mit hoher Umfangsgeschwindigkeit
- Volumenbereich von 0,2 ml bis 2,5 Liter (H2O)
- Verarbeitet Proben bis zu einer Viskosität von 5.000 mPa*s
INTUITIV UND EINFACH ZU BEDIENEN
- Die helle und intuitive Digitalanzeige und der komfortable Drehknopf ermöglichen eine präzise elektronische Geschwindigkeitseinstellung
- Schnelle und einfache Installation des Dispergierwerkzeugs
- Innovatives Design für eine optimierte Benutzererfahrung
SICHER UND WIDERSTANDSFÄHIG
- Verschiedene Sicherheitsfunktionen, wie Sanftanlauf, Motorüberlastungsschutz und Übertemperaturalarm, sorgen für höchste Sicherheit im täglichen Betrieb
- Ein widerstandsfähiges und robustes Gehäuse schützt die internen elektronischen Bauteile und stellt sicher, dass das Gerät auch in den anspruchsvollsten Anwendungen funktioniert
- Hochwertige Konstruktionsmaterialien garantieren hervorragende mechanische Eigenschaften und chemische Beständigkeit
Spezifikation
3000 to 25,000 rpm | |
50 to 60 Hz | |
Aluminum Technopolymer | |
LED | |
Dispersing Tools and Mini H-stand | |
No |
230 V | |
92 x 280 x 130 mm | |
CE, CB, cNus | |
Homogenization, Emulsification, Suspensions, and High-speed Mixing of Biological Tissues, Pharmaceuticals, Cosmetics and Food Products. | |
75 dBa | |
2.4 kg |