Learn More
Edmund Buhler Kompaktschüttler
Der leistungsstarke, robuste, vielseitige und kompakte Schüttler mit einer Tragfähigkeit von 15 kg auf einer Schüttelplattform von 400 x 300 mm eignet sich ideal für viele wissenschaftliche, Forschungs- und Laborumgebungen.
Marke: Edmund Buhler 6172 000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der Laborschüttler KS 15 B control mit digitaler Anzeige und programmierbarer Steuerung arbeitet mit einer horizontalen Schüttelbewegung
- Die Beladungskapazität beträgt 15 kg auf einer 400 x 300 mm großen Schüttelplattform
- Der Hub von 17 mm und die Schüttelgeschwindigkeit von 30 - 420 U/min sind weitere Merkmale des Schüttlers KS 15 B control
- Grundgerät ohne Schüttelplattem ohne Gestellsystem.
- Mit Digitalanzeige und programmierbarer Steuerung
Spezifikation
Reziprok (horizontal) | |
30 bis 420 U/min | |
Kompakter Schüttler | |
400 x 300 mm | |
17 mm | |
Programmierbar | |
Digital | |
Programmierbar/Dauerbetrieb |
15 kg | |
115/230 V, 50/60 Hz | |
510 mm | |
490 x 510 x 150 mm | |
19 kg | |
KS 15 B Steuerung | |
∼ 85% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Edmund Buhler Kompaktschüttler > Drehzahlbereich: 30 Bis 420 U/min
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur