Learn More
Fisherbrand™ Digitale Cell-Gro Gewebekulturrotatoren
Der Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator verfügt über einen bürstenlosen wartungsfreien Motor, der eine sanfte Drehbewegung für optimale Ergebnisse liefert.Verfügt über eine digitale Anzeige und präzise Drehzahlregelung sowie Timer-Einstellungen.
Marke:  Fisherbrand™ 88861056
Artikelnummer. 17467632
  • 2495.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Digitale Anzeige von Drehzahl und Zeit
  • Drehzahlen von 5 bis 70 U/Min
  • Drehzahlen bis ±1 U/Min genau
  • Einstellbarer Neigungswinkel von 95 bis 180°
  • Ladekapazität bis zu 5 kg
  • Timerbereich von 0 bis 9999 Min
  • Rotator-Trommeln in mehreren Größen nehmen Röhrchen in verschiedenen Größen auf (Rotator-Trommeln separat erhältlich)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 kg
Gleichspannung 100 V ∼ 240 V
0,2 A
EU-, UK-, CN-Stecker
Plattform aus Edelstahl
383 x 260 x 522 mm (15,1 x 10,2 x 20,6 in.)
11,8 kg
Akustisch
Digital
Nur Geräte
2 Jahre
1 bis 70 U/min
100/240 V
CE
50/60 Hz
30 mm
26,0 lb.
±1 U/min
Digitaler Cell-Gro Gewebekulturrotator
20 bis 85% RH
0 bis 9999 min
Videos
  • Fisherbrand Rockers and Rotators August
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Rockers and Rotators August.mp4
    • Fisherbrand Rockers and Rotators August DE
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Fisherbrand Rockers and Rotators August DE.mp4
      • Fisherbrand Rockers and Rotators August FR
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          Fisherbrand Rockers and Rotators August FR.mp4
        Zertifikate
        Zubehör anzeigen
        Name des Produkts
        Fisherbrand™ Digitale Cell-Gro Gewebekulturrotatoren > Digitaler Rotator; Drehwinkel:95 bis 180°