Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ USB-Datenschreiber für Temperatur und Luftfeuchtigkeit/Temperatur
Digi-Sense™ USB-Datenschreiber können mitgenommen oder für mehrere Anwendungen montiert werden
78.70 CHF - 112.00 CHF
Spezifikation
Typ Datenerfassungssystem
Kalibrierung Nicht kalibriert
Alarmtypen Hoch/Niedrig, Wählbar
Software Type Einrichtung, Echtzeitüberwachung, Datenerfassung, Datenanalyse
Akkutyp 3,6 V Lithium-Batterie, 1/2 AA
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: Waagenhaken, Netzteil, Kalibriermasse (für Modelle bis 620 g Kapazität), Windschutz (für Modelle 11015-11, -12, -27 und -28). Betrieb mit Netzteil (im Lieferumfang enthalten) oder vier AA-Batterien (separat bestellen).
Produkte 4
Produktcode Marke Typ Displaytyp Luftfeuchtigkeitsbereich Temperaturbereich (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Displaytyp Luftfeuchtigkeitsbereich Temperaturbereich (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15860006
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
20250-41
Datenerfassungssystem Status-Kontrollleuchten Keine Feuchtigkeitsüberwachung: -40°bis +70 °C
78.70 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15890006
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
20250-44
Datenerfassungssystem Status-Kontrollleuchten Keine Feuchtigkeitsüberwachung: -200°bis +1370 °C
112.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15880006
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
20250-43
Datenerfassungssystem LCD 0 bis 100% -40°bis +70 °C
110.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15870006
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
20250-42
Datenerfassungssystem Kein Display 0 bis 100% -40°bis +70 °C
107.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen: Umwelt-, Industrieprozess-, Test- und Messtechnik
Warranty
2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
Datenerfassungssystem
Hoch/Niedrig, Wählbar
3,6 V Lithium-Batterie, 1/2 AA
Software, Befestigungsclip und Beschläge, Kunststoffabdeckung und Batterie.
Kunststoff
±2 °F (1 °C)
3.875 Zoll
0,4 kg
Nicht kalibriert
Einrichtung, Echtzeitüberwachung, Datenerfassung, Datenanalyse
Typischerweise 1 Jahr
USB
Überwachung von Medikamenten, Lebensmitteln und Getränken, Lagern und Büros, Museen, Labor- und Transportumgebungen.
0,01°
9,8 cm