Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ USB-Datenschreiber für Temperatur und Luftfeuchtigkeit/Temperatur
Digi-Sense™ USB-Datenschreiber können mitgenommen oder für mehrere Anwendungen montiert werden
Marke:  Cole-Parmer™ 20250-43
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15880006
  • 110.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Waagenhaken, Netzteil, Kalibriermasse (für Modelle bis 620 g Kapazität), Windschutz (für Modelle 11015-11, -12, -27 und -28). Betrieb mit Netzteil (im Lieferumfang enthalten) oder vier AA-Batterien (separat bestellen).
Beschreibung
Beschreibung
  • Jeder Digi-Sense Datenschreiber wird gebrauchsfertig mit Software, Befestigungsclip und leicht zu folgenden Anweisungen geliefert.
  • Zu den vorgesehenen Anwendungsfällen gehören die Überwachung von Medikamenten, Lebensmitteln und Getränken, Lagern und Büros, Museen, Labor- und Transportumgebungen.
  • Dank der einfachen Bedienung und des günstigen Preis-Leistungs-Verhältnisses eignen sich diese Geräte ideal für alle Fälle, die eine genaue Temperaturüberwachung erfordern.
  • Die intuitive Software besitzt zwei Modi für die Datenanzeige sowie leistungsstarke Funktionen für das Skalieren und Verschieben von Daten. Daten lassen sich zur Analyse in tabellenkalkulationskompatiblen Formaten herunterladen oder grafisch ausdrucken.
  • Das robuste Polycarbonat-Gehäuse sowie die Präzisionssensoren und die Elektronik sind durch 2 Jahre Gewährleistung abgesichert.
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
Datenerfassungssystem
32.000 Messwerte (16.000/Kanal)
Hoch/Niedrig, Wählbar
3,6 V Lithium-Batterie, 1/2 AA
Software, Befestigungsclip und Beschläge, Kunststoffabdeckung und Batterie.
USB
Überwachung von Medikamenten, Lebensmitteln und Getränken, Lagern und Büros, Museen, Labor- und Transportumgebungen.
±2 °F (1 °C)
0,01°
3.875 Zoll
0,4 kg
LCD
Nicht kalibriert
Einrichtung, Echtzeitüberwachung, Datenerfassung, Datenanalyse
Typischerweise 1 Jahr
2
Kunststoff
± 3%
0 bis 100%
-40°bis +70 °C
9,8 cm