Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense Thermoelement
Verwenden Sie diese Universalsonden für eine Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen.Cole-Parmer™ Digi-Sense Thermoelement-Sonden sind für den Einsatz mit Flüssigkeiten, Gasen und halbfesten Stoffen konzipiert.
Marke:  Cole-Parmer™ 93812-02
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11821375
  • 105.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Beschreibung
  • Reaktionszeit: 2 Sekunden oder länger
  • ABS-Griffe verfügen über eine leichte Bauweise für einfache Handhabung und Langlebigkeit
  • Die Sondengriffe verfügen über eine Zugentlastungsfeder, die die Kabelverbindung vor Beschädigungen durch wiederholtes Biegen und Ziehen schützt
  • Jede Sonde wird mit farbkodierten ANSI-Ministeckern geliefert: Typ J schwarz, Typ K gelb und Typ T blau
Spezifikation
Spezifikation
±0,4/±3,6/2/±4 %
-150°bis +204 °C
Edelstahl-Hülle, PVC-beschichtet
254 mm
Typ K, extra lange PFA-beschichtete Sonde, Mini-Anschl., 10 in. L. 0,125 in. Spitzendurchmesser, Graduierung
Thermoelement-Sonde
K
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Digi-Sense Thermoelement > Länge:254mm; Durchmesser:3,683mm; geerdeter Anschluss