Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense Thermoelement
Verwenden Sie diese Universalsonden für eine Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen.Cole-Parmer™ Digi-Sense Thermoelement-Sonden sind für den Einsatz mit Flüssigkeiten, Gasen und halbfesten Stoffen konzipiert.
Marke:  Cole-Parmer™ 93822-00
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11734179
  • 105.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Beschreibung
  • Reaktionszeit: 2 Sekunden oder länger
  • ABS-Griffe verfügen über eine leichte Bauweise für einfache Handhabung und Langlebigkeit
  • Die Sondengriffe verfügen über eine Zugentlastungsfeder, die die Kabelverbindung vor Beschädigungen durch wiederholtes Biegen und Ziehen schützt
  • Jede Sonde wird mit farbkodierten ANSI-Ministeckern geliefert: Typ J schwarz, Typ K gelb und Typ T blau
Spezifikation
Spezifikation
±1,1 °C/±0,12 %
-50°bis +482 °C
Edelstahl-Hülle
IND Comp RTD-Sonde, 1,5 in. L, Spd. Messbecher, 0,188 in. Durchm., 4 ft. SS-Geflecht
RTD Sonde
38,1 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Digi-Sense Thermoelement > Länge:38,1mm; Durchmesser:4,77mm