Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense Thermoelement
Verwenden Sie diese Universalsonden für eine Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen.Cole-Parmer™ Digi-Sense Thermoelement-Sonden sind für den Einsatz mit Flüssigkeiten, Gasen und halbfesten Stoffen konzipiert.
Marke:  Cole-Parmer™ 93601-24
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11730399
  • 107.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Beschreibung
  • Reaktionszeit: 2 Sekunden oder länger
  • ABS-Griffe verfügen über eine leichte Bauweise für einfache Handhabung und Langlebigkeit
  • Die Sondengriffe verfügen über eine Zugentlastungsfeder, die die Kabelverbindung vor Beschädigungen durch wiederholtes Biegen und Ziehen schützt
  • Jede Sonde wird mit farbkodierten ANSI-Ministeckern geliefert: Typ J schwarz, Typ K gelb und Typ T blau
Spezifikation
Spezifikation
±0,4/±3,6/2/±4 %
-150°bis +900 °C
Edelstahl; ABS-Kunststoffgriff
Hochbelastbare Penetrationssonde Typ K mit 12 in. Länge, Mini-Stecker, 25 in. Durchm. Schlf.
Thermoelement-Sonde
304,8 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Digi-Sense Thermoelement > Länge:304,8mm; Durchmesser:6,35mm; geerdeter Anschluss