Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ RTD-Sonde
Dank dem kompakten, wirtschaftlichen Design erhält man die gleiche Genauigkeit und die gleichen Vorteile wie eine RTD-Sonde
Marke:  Cole-Parmer™ 93831-87
Artikelnummer. 11898611
  • 187.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-08-2025
Beschreibung
  • Der maximale Fehler für die Sondenbaugruppe beträgt ±1.1° C +0.12 % des Messwerts unter 300° F, ±0.35 % des Messwerts über 300° F.
  • Der Alpha-Koeffizient ist 0.003850 Omega/Omega/ °C (DIN IEC 751).
  • Der Widerstand am Eispunkt (0 °C) ist 100 Omega.
  • Die Zeitkonstante ist die Zeit, die benötigt wird, um 63.2 % des neuen Messwerts zu erreichen; um zu bestimmen, wie lange es dauert, bis 99 % des neuen Messwerts erreicht werden, multiplizieren Sie die Zeitkonstante mit fünf.
  • Der Temperaturbereich gilt nur für die Sondenspitze.
  • Das Griffmaterial kann je nach Belichtungszeit, Anwendung und Griffmaterial beeinträchtigt werden, wenn die Sonde höher als der Griff bemessen wird.
  • ABS-Griffe sind für 220 °F (104 °C) ausgelegt.
  • PVC-Griffe sind für 200 °F (93 °C) ausgelegt.
  • Edelstahlgriffe sind für 450 °F (232 °C) ausgelegt.
  • Mini-Steckverbinder sind für 392 °F (200 °C) ausgelegt.
Spezifikation
Spezifikation
10 Zoll
RTD (Resonanz-Tunneldiode)
−58 °F bis 400 °F
±1,1 °C, ±0,12 % des Messwerts
ABS-Kunststoff, 316 Edelstahl mit PFA-Beschichtung
PFA-CTD RTD-Sonde, 100 Ohm, ANSI3-Flachstecker, 10 Zoll L, 5 ft-Spiralkabel
−50 bis 204 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ RTD-Sonde > RTD-Typ