Learn More
Digi-Sense™ Vorkalibrierter Tachometer
Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Geräte in einem optimalen Betriebszustand befinden, wodurch kostspielige Reparaturen vermieden werden
Marke:  Digi-Sense™ 20250-26
Artikelnummer. 15850036
  • 186.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
Kontaktkonverter, Rad mit Oberflächengeschwindigkeit, Adapter für Drehzahlkontakt, großer Gummikonus mit Außengewinde, kleiner Gummikonus mit Außengewinde, Gummikonus mit Innengewinde, reflektierendes Band (23 – /8 Zoll,60 cm), vier Stellschrauben, Tragetasche, vier AA-Batterien und NIST-rückführbare Kalibratio
Beschreibung
Beschreibung
  • Zuverlässige Messungen, garantiert
  • Vorkalibriert auf NIST-rückführbare Standards
  • Das mikroprozessorbasierte Design bietet eine Genauigkeit von ±0.05 %
  • Vom Benutzer wählbare Kontakt- oder Fotokonfigurationen für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Einfache Anzeige von Max-, Min- und letztem Wert für eine schnelle Interpretation der Ergebnisse
  • Speichert bis zu zwanzig letzte Durchschnittsmessungen für zusätzliche Flexibilität
  • Messen in einem Abstand von bis zu 19-11/16 Zoll (50 cm) im Foto-Tachometer-Modus, um die Sicherheit des Bedieners zu gewährleisten
  • Das große, gut ablesbare Display mit Hintergrundbeleuchtung eignet sich perfekt für schlecht beleuchtete Umgebungen
  • Das robuste, leichte ABS-Kunststoffgehäuse ist ideal für industrielle Umgebungen
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
Kontakt/Foto Tachometer
1,5 in.
Kontaktkonverter, Rad mit Oberflächengeschwindigkeit, Adapter für Drehzahlkontakt, großer Gummikonus mit Außengewinde, kleiner Gummikonus mit Außengewinde, Innengewinde, Gummikonus mit Innengewinde, reflektierendes Band (23-5/8 Zoll, 60 cm), vier Stellschrauben, Tragetasche, vier AA-Batterien und NIST-rückführbare Kalibrierung.
21 cm
7.4 cm
0,5 bis 99.999 U/min, je nach Modus
Vorausschauende und vorbeugende Wartung
±0,05 % ± 1 Dezimalstelle
3.7 cm
8,25 in.
2.875 Zoll
5-stellige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
0,1; 1 pm, je nach Bereich
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Digi-Sense™ Vorkalibrierter Tachometer >