Learn More
Digi-Sense™ Digi-Sense professionelle vorkalibrierte Thermoelement-Thermometer
Robuste Konstruktion schützt vor Stößen und Erschütterungen
203.00 CHF - 214.03 CHF
Spezifikation
Produkttyp Thermometer mit Thermoelement und 2-Eingabe
Höhe (angloamerikanisch) 8 Zoll
Höhe (metrisch) 20.32 cm
Material Plastic
Sondentyp Thermoelement vom Typ K
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Modell Datenspeicherung Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Datenspeicherung Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15890026
Unterlagen ansehen
Digi-Sense™
20250-17
2 channels Keine 29.21 cm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15800036
Unterlagen ansehen
Digi-Sense™
20250-18
2 channels Keine 40.64 cm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Zuverlässige Messungen, garantiert! Vorkalibriert gemäß NIST-rückführbaren Standards|Der relative Zeitstempel liefert eine Zeitreferenz für wichtige Ereignisse|Die elektronische Ausschaltfunktion ermöglicht die Kompensation von Sondenfehlern|Der Infrarotanschluss ermöglicht sichere, kontaktlose Messungen mit dem optionalen IR-Messstab
Warranty
2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
Thermometer mit Thermoelement und 2-Eingabe
20.32 cm
Thermoelement vom Typ K
2500 °F
-328 °F
−328° bis 2501 °F
Vorkalibriert
LCD mit Hintergrundbeleuchtung
8 Zoll
Plastic
0.1° 1° über 1000°
1372 °C
-200 °C
−200 °C bis 1372 °C
9V
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Digi-Sense™ Digi-Sense professionelle vorkalibrierte Thermoelement-Thermometer