Learn More
Digi-Sense™ Vorkalibriertes professionelles CFM/CMM-Flügel-Thermoanemometer
Sparen Sie Zeit, indem Sie bis zu 16 häufig verwendete Belüftungsbereichsgrößen im Speicher speichern (acht CFM und acht CMM)
Marke: Digi-Sense™ 20250-15
Includes: Flügelsondensensor mit 3.9 -ft (1.2-m) langem Kabel, Hartschalenkoffer, 19-V-Batterie und NIST-rückführbarem Kalibrierbericht mit Daten, die von InnoCal geliefert werden.
Beschreibung
- Zuverlässige Messungen garantiert
- Vorkalibriert auf NIST-rückführbare Standards von InnoCal
- Benutzerdefinierte Maßeinheiten (ft/min, m/s, mph, km/h, Knoten, CFM und CMM) machen eine Konvertierung überflüssig
- Messen Sie Luftgeschwindigkeiten von bis zu 5900 ft/min (30 m/s), um ein breites Anwendungsspektrum abzudecken
- Luftstrom bis zu 999,900 CFM (999,900CMM) messen|Große zweistellige 4 LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung für einfaches Ablesen
- Die automatische Abschaltung verlängert die Akkulaufzeit
- Passt bequem in die Hand
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
Flügel-Thermoanemometer | |
80 bis 5900 FPM | |
Air | |
Professionelles CFM/CMM Flügel-Thermoanemometer mit NIST-nachverfolgbarer Kal | |
2 in. | |
8 in. | |
Eine 9-V-Batterie | |
32 bis 122° F | |
3 in. |
±(3 % + 40 ft/min oder 0.2 m/s) | |
Plastic | |
Blau, Grau | |
HLK- oder Außenumgebungen | |
5.1 cm | |
20.3 cm | |
7.6 cm | |
0 °C bis 50 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Digi-Sense™ Vorkalibriertes professionelles CFM/CMM-Flügel-Thermoanemometer >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur