Learn More
Digi-Sense™ Vorkalibriertes Taschen-Feuchtemessgerät
Robustes Messgerät im Taschenformat mit einhändiger Bedienung
Marke: Digi-Sense™ 20250-35
Includes: Vier LR44-Batterien und NIST-rückführbarer Kalibrierbericht mit von InnoCal gelieferten Daten.
Beschreibung
- Zuverlässige Messungen garantiert
- Vorkalibriert auf NIST-rückführbare Standards
- Feuchtigkeitsgehalt in Holz und gehärteten Materialien messen
- Anzeige für niedrigen Batterieladestand
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
Holz: ±2%; Material: ±0.2%; Temp: ±1.8° F (1°C) | |
Vier LR44-Batterien und NIST-rückführbarer Kalibrierbericht mit von InnoCal gelieferten Daten. | |
4 cm |
2 cm | |
9 cm | |
Feuchtigkeitsmessgerät |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Digi-Sense™ Vorkalibriertes Taschen-Feuchtemessgerät >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur