Learn More
Digi-Sense™ Digi-Sense vorkalibrierte Infrarotthermometer
Digi-Sense™ Präzisionsthermometer mit Infrarot-Thermometer zur sicheren und einfachen Lokalisierung von heißen und kalten Stellen
Marke: Digi-Sense™ 20250-06
Includes: Eine 9 V-Batterie und NIST-rückführbarer Kalibrierbericht mit Daten von InnoCal.
Beschreibung
- Verlässliche Messungen
- Vorkalibriert auf NIST-rückführbare Standards
- Der Pistolengriff ist bequem und einfach zu bedienen
- Messen Sie die Oberflächentemperaturen schnell und präzise
- Auslösesperre für kontinuierliches Scannen
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
Verstellbar | |
Eine 9 V-Batterie und NIST-rückführbarer Kalibrierbericht mit Daten von InnoCal. | |
Plastic | |
0.1° 1° über 1000° | |
1472 °F | |
-31 °F | |
−31° bis 1472 °F | |
NIST-rückverfolgbar | |
±2,5 °C von -50 °C bis 20 °C; ±1,0 % des Messwerts ± 1 Stelle von 20 °C bis 300 °C; ±1,5 % des Messwerts ± 1 Stelle von 300 °C bis 800 °C(±4,5 °F von -58° bis 68 °F; ±1,0 % des Messwerts ± 1 Stelle von 68° bis 572°F; ±1,5 % des Messwerts ± 1 Stelle von 572° bis 1472°F) | |
11.43 cm |
Berührungslose Messung der Oberflächentemperatur | |
22.86 cm | |
<300 Millisekunden | |
Infrarot-Thermometer, 20:1 Verhältnis Abstand zu Zielgröße | |
800 °C | |
-35 °C | |
−35 °C bis 800 °C | |
9V | |
LCD mit Hintergrundbeleuchtung | |
20:1 Distance to target size ratio |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Digi-Sense™ Digi-Sense vorkalibrierte Infrarotthermometer > Produkttyp: 20: 1 IR-Thermometer mit Alarm; Emissionsgrad: Verstellbar
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur