Learn More
Digi-Sense™ Thermoanemometer mit vorkalibriertem CFM/CMM-Heißdraht
Hohe Präzision bei sehr niedrigen Luftgeschwindigkeiten und Flussraten
Marke: Digi-Sense™ 20250-16
Includes: Teleskopischer Hot-Wire-Sensor mit Kabel, USB-Kabel, Software-CD, Hartschalenkoffer, AC/DC-Netzteil, einer 9-V-Batterie und NIST-rückführbarem Kalibrierbericht mit Daten, die von InnoCal geliefert werden.
Beschreibung
Hohe Präzision bei sehr niedrigen Luftgeschwindigkeiten und Flussraten
- Zuverlässige Messungen garantiert
- Vorkalibriert auf NIST-rückführbare Standards
- Messen Sie Luftgeschwindigkeiten von bis zu 4925 ft/min (25 m/s), um eine breite Palette von Anwendungen abzudecken
- Messung des Luftstroms von bis zu 99,900 CFM (99,900 CMM)
- Großes LCD mit zwei Funktionen und Hintergrundbeleuchtung für einfaches Ablesen
- Die automatische Abschaltung verlängert die Akkulaufzeit
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
Hitzedraht-Anemometer/Thermometer | |
20 bis 4925 FPM | |
Air | |
Heißdraht-Thermoanemometer mit NIST-rückführbarer Kalibrierung | |
2 in. | |
8,25 in. | |
Eine 9-V-Batterie | |
32 bis 122° F | |
3 in. |
±(5% des Messwerts +1 Ziffer) oder ± (1 % des Skalenendwerts +1 Ziffer) (je nachdem, welcher Wert größer ist) | |
Plastic | |
Blau, Grau | |
HLK- oder Außenumgebungen | |
5.1 cm | |
21 cm | |
7.6 cm | |
0 °C bis 50 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Digi-Sense™ Thermoanemometer mit vorkalibriertem CFM/CMM-Heißdraht >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur