Learn More
Digi-Sense™ Mini-Partikelzähler mit Bluetooth-Konnektivität™
Anzeigen, Speichern und Freigeben von Echtzeitdaten auf einem Smartphone
Marke:  Digi-Sense™ 20250-65
Artikelnummer. 16639882
  • 641.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Unbegrenzter Datenspeicher basierend auf der Kapazität von Smart-Geräten
  • Überwacht Partikel, Lufttemperatur und relative Luftfeuchtigkeit
  • Klar ablesbare Messwerte auf dem 2-Zoll-TFT-Farb-LCD
  • Der geneigte Ständer ermöglicht eine gute Sicht ohne die Hände benutzen zu müssen
Spezifikation
Spezifikation
Mini Particle Counter
Temperaturgenauigkeit: ±2 °F/1 °C, Feuchtigkeitsgenauigkeit: ±3,5 % RH von 20 bis 80 % RH; ±5 % Rest-RH
Nein
ABS-Kunststoff
RH-Auflösung (%):0,1, Temperaturauflösung (°C/F):0,1 °
18,5 cm
2,125 in.
1 lb.
32 bis 122 °F
9 V
Partikelzählung
TFT-Farb-LCD
2 in.
0 bis 100 RH
Mini-Partikelzähler
7,25 in.
20,32 cm
5,5 cm
0,45 kg
0 bis 50 °C
NIST
Kick-Ständer, Schutzkappe und eine 9 V-Batterie.
Name des Produkts
Digi-Sense™ Mini-Partikelzähler mit Bluetooth-Konnektivität™ > Partikelzähler