Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ FEP-isolierte Sonde
Diese Messfühler eignen sich für Anwendungsbereiche, die eine isolierte Verbindung erfordern. Cole-Parmer™ Digi-Sense™ FEP-isolierte Typ K Messfühler mit FEP-beschichtetem Anschluss eignen sich optimal für die langfristige Immersion in schwach ätzenden Umgebungen.
Marke:  Cole-Parmer™ 08466-82
Artikelnummer. 11751349
  • 41.30 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-07-2025
Beschreibung
Aufgrund der Flexibilität und der versiegelten Spitze können diese Sonden in rauen Umgebungen eingesetzt, in Flüssigkeiten eingetaucht oder für den allgemeinen Alltagsgebrauch verwendet werden. Typ “K” ist das beliebteste Kalibrierungsthermoelement. Mit dem breitesten Temperaturbereich aller Kalibrierungen. Jede Sonde wird mit einem farbcodierten ANSI-Ministecker geliefert: Typ J – schwarz, Typ K – gelb, Typ T – blau und Typ E – purpur. Reaktionszeit: 2 Sekunden oder mehr.
  • Leicht zu reinigen für Mehrfachgebrauch in verschiedenen Anwendungen
  • Hergestellt aus 24 AWG-Kabel für eine schnelle Reaktionszeit und die Fähigkeit, an schwer zugänglichen Stellen angebracht zu werden.
  • Isolierte, einadrige FEP-Drahtelektrode mit FEP-Ummantelung
Spezifikation
Spezifikation
-150°bis +204 °C
FEP
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ FEP-isolierte Sonde > Durchmesser:2,4 mm; Temperaturbereich:-150 bis 204 °C