Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense Thermistorsonden mit Griffen der 400 Serie
Thermistorsonden bieten eine ausgezeichnete Genauigkeit über den biologischen Temperaturbereich
57.35 CHF - 128.00 CHF
Spezifikation
Typ | Sonde |
---|---|
Kalibrierung | Nicht kalibriert |
Zertifizierung/Konformität | Keine |
Arten von Sensoren | Thermistor der 400 Serie |
Gewährleistung | 6 Monate |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enthält | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enthält | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15880016
|
Cole-Parmer™
93824-30 |
Einstech-Thermistorsonde, Phono-Stecker, 4 Zoll L, 0,188 Zoll Durchm., 5 Fuß Spiralkabel | Weiche und halbweiche Feststoffe | 5 Fuß Spiralkabel mit 1/4-Zoll-Phono-Stecker | 69.5 Zoll |
128.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15870016
|
Cole-Parmer™
93823-05 |
Oberflächentemperatur Thermistorsonde, Phono-Stecker, 3,75 Zoll L, 0,25 Zoll Durchm., 10 Fuß Flexibles PVC-Kabel | Feste Oberflächen | 10 Fuß flexibles PVC-ummanteltes Kabel mit 1/4-Zoll-Phono-Stecker | 123.75 Zoll |
57.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Die Sonden sind elektronisch isoliert und mit einem ¼”-Mono-Stecker (sofern nicht anders angegeben) ausgestattet.
- Sonden sind für mehrere Anwendungen ausgelegt|Epoxidbeschichtete Sonden können in Flüssigkeiten eingetaucht werden.
- Zeitkonstante: 1-4 Sekunden oder länger
- Kundenspezifische Designs oder Änderungen an diesem Produkt sind auf Anfrage erhältlich
Warranty
6 Monate
Spezifikation
Sonde | |
Keine | |
6 Monate | |
±0.2 °F von 32 bis 150 °F (±0.1 °C° von 0 bis 70 °C) | |
-40 bis +212 °F |
Nicht kalibriert | |
Thermistor der 400 Serie | |
Digi-Sense Advanced vorkalibrierte Thermistor-Thermometer (20250-93, 20250-94) | |
±20 s bis 99 % des Messwerts | |
-40 °C bis 100 °C |