Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense Thermistorsonden mit Griffen der 400 Serie
Thermistorsonden bieten eine ausgezeichnete Genauigkeit über den biologischen Temperaturbereich
Marke: Cole-Parmer™ 93823-05
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Sonden sind elektronisch isoliert und mit einem ¼”-Mono-Stecker (sofern nicht anders angegeben) ausgestattet.
- Sonden sind für mehrere Anwendungen ausgelegt|Epoxidbeschichtete Sonden können in Flüssigkeiten eingetaucht werden.
- Zeitkonstante: 1-4 Sekunden oder länger
- Kundenspezifische Designs oder Änderungen an diesem Produkt sind auf Anfrage erhältlich
Serviceleistungen
6 Monate
Spezifikation
Sonde | |
Oberflächentemperatur Thermistorsonde, Phono-Stecker, 3,75 Zoll L, 0,25 Zoll Durchm., 10 Fuß Flexibles PVC-Kabel | |
Keine | |
Thermistor der 400 Serie | |
Feste Oberflächen | |
±0.2 °F von 32 bis 150 °F (±0.1 °C° von 0 bis 70 °C) | |
-40 bis +212 °F | |
0,25 Zoll | |
123.75 Zoll | |
3.75 in. | |
9.5 cm |
Nicht kalibriert | |
10 Fuß flexibles PVC-ummanteltes Kabel mit 1/4-Zoll-Phono-Stecker | |
Perforierter Schutzschirm aus Edelstahl 316 | |
6 Monate | |
Digi-Sense Advanced vorkalibrierte Thermistor-Thermometer (20250-93, 20250-94) | |
±20 s bis 99 % des Messwerts | |
-40 °C bis 100 °C | |
6.35 mm | |
10 ft. | |
314.3 cm |