Learn More
Masterflex™ Differenzdruckdurchflussmessgerät
1910.00 CHF - 3145.00 CHF
Spezifikation
Typ | Differenzialdruck-Flowmeter |
---|---|
Anschlüsse | 1/8 Zoll NPT (F) |
Temperatur (metrisch) | 50 °C |
Produktcode | Marke | Flussratenbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussratenbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15202986
|
Masterflex™
32908-49 |
0 bis 10 LPM | N/A | ||||||
15305184
|
Masterflex™
32908-69 |
0,05 bis 5 LPM |
2105.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12058588
|
Masterflex™
32908-61 |
2 bis 200 ml/min |
1910.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Differenzialdruck-Flowmeter | |
1/8 Zoll NPT (F) | |
50 °C |