Learn More
Masterflex™ Differenzdruckdurchflussmessgerät
Marke: Masterflex™ 32908-69
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Differenzialdruck-Flowmeter | |
145 psi | |
0,05 bis 5 LPM | |
7 bis 30 V DC bei 30 mA | |
50 °C |
±0,8 % (Messwert), ±0,2 % (Vollausschlag) | |
1/8 Zoll NPT (F) | |
Vielseitigkeit und hohe Genauigkeit mit einem laminaren Massenflussmessgerät | |
± 0.5 % |