Learn More
Gibco™ Difco™ Soytone
Enzymatischer Verdau von Soja.
153.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern. |
---|---|
Kulturtyp | Säugetiere, Insekten, mikrobiell |
Form | Pulver |
Produkttyp | Mikrobiologische Kulturmedien |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Säugetierzellkultur |
Beschreibung
- Ein alternatives Kohlenhydratprofil gegenüber Hefesupplementen für Säugetierzellprozesse wie CHO
- Hohe Konzentrationen von Vitaminen und Kohlenhydraten
- Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern bei 2 °C bis 25 °C lagern.
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern. | |
Pulver | |
Säugetierzellkultur | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
Säugetiere, Insekten, mikrobiell | |
Mikrobiologische Kulturmedien | |
Difco™ |