Learn More
Gibco™ Difco™ Soytone
Enzymatischer Verdau von Soja.
Marke: Gibco™ 212488
139.65 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ein alternatives Kohlenhydratprofil gegenüber Hefesupplementen für Säugetierzellprozesse wie CHO
- Hohe Konzentrationen von Vitaminen und Kohlenhydraten
- Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern bei 2 °C bis 25 °C lagern.
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern. | |
Pulver | |
Säugetierzellkultur | |
500 g |
Säugetiere, Insekten, mikrobiell | |
Mikrobiologische Kulturmedien | |
Difco™ | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |