Learn More
Diethylsilan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11359175
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Diethylsilan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359175
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11359175
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16468.06
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 542-91-6 | C4H10Si | 86.209 g/mol
Diethylsilane is used as a precursor to prepare (3-allylsulfanyl-propyl)-diethyl-silane by using (Ph3P)3RhCl as reagent. It is also used in the chemical vapor deposition of SiO2 for microelectronics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethylsilan wird als Vorstufe zur Herstellung von (3-Allylsulfanyl-propyl)-Diethylsilan unter Verwendung von (Ph3P)3RhCl als Reaktionsmittel verwendet. Es wird auch bei der chemischen Dampfabscheidung von SiO2 für die Mikroelektronik verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Terahydrofuran, Diethylether, 1,4-Dioxan und Benzol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Basen, Sauerstoff und Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 542-91-6
Summenformel C4H10Si
Molekulargewicht (g/mol) 86.209
MDL-Nummer MFCD00039877
InChI-Schlüssel KZZFGAYUBYCTNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylsilane, silane, diethyl, unii-t6ea843e4k, c2h5 2sih2, 3-silapentane, silane, diethyl-,, diethylsilylene radical, diethylsilane, high purity minMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6327565
IUPAC-Name Diethylsilizium
SMILES CC[Si]CC
Spezifikation
Siedepunkt 56°C
Chemischer Name oder Material Diethylsilane
Schmelzpunkt -132°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1730902
Flammpunkt −20°C (−4°F)
Merck Index 14,3128
Löslichkeitsinformationen Miscible with terahydrofuran,diethyl ether,1,4-dioxane and benzene.
Formelmasse 88.23
Reinheit (%) ≥98%
Geruch mild
Brechungsindex 1.392
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.684
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer62500204 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberL16468.06,L16468.14
ChargennummerZ02K060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/12/2024 Catalog NumberL16468.06,L16468.14
ChargennummerS30J007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/07/2023 Catalog NumberL16468.06,L16468.14,L16468
ChargennummerW21I027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog NumberL16468.06,L16468.14
ChargennummerT07H003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL16468.06,L16468.14
Name des Produkts
Diethylsilan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >