Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diethylentriaminpentaessigsäure, Pentanatriumsalz, 40 % wässrige Lösung, technisch
31.86 CHF - 180.90 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethylenetriaminepentaacetic acid, pentasodium salt |
---|---|
Namenshinweis | 40% Aqueous Solution |
CAS | 140-01-2, 7732-18-5 |
Schmelzpunkt | -40°C |
Dichte | 1.2900g/mL |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10116613
|
Thermo Scientific Chemicals
407292500 |
250 g | Glasflasche |
31.86 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10686991
|
Thermo Scientific Chemicals
407290010 |
1 kg | Glasflasche |
82.21 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10055810
|
Thermo Scientific Chemicals
407290030 |
3 kg | Glasflasche |
180.90 CHF
3 Kilogramm |
Verfügbar ab: 20-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chelat-/KomplexierungsreagenzSpezifikation
Diethylenetriaminepentaacetic acid, pentasodium salt | |
140-01-2, 7732-18-5 | |
1.2900g/mL | |
106°C | |
Glasflasche | |
NaOCOCH2N(CH2CH2N(CH2COONa)2)2 | |
MFCD00051016 | |
1.29 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: mixible with many organic solvents | |
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O | |
503.26 | |
503.26 | |
Technisch |
40% Aqueous Solution | |
-40°C | |
11.0 to 12.0 (1% aq. soln.) | |
>100°C | |
C14H18N3Na5O10 | |
1.4185 to 1.4205 | |
04, III, 1190 | |
pentasodium dtpa, tetralon b, trilon c, versenex 80, pentasodium pentetate, hamp-ex 80, detarex py, kiresuto p, chelest p, plexene d | |
LQPLDXQVILYOOL-UHFFFAOYSA-I | |
pentasodium 2-[bis({2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl})amino]acetate | |
8779 | |
39 to 41% | |
Lösung |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Verursacht schwere Augenreizung.
GHS-P-Satz
Gesicht, Hände und freiliegende Haut nach der Handhabung gründlich waschen.
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 205-391-3
RUO – Research Use Only