Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diethylentriaminpentaessigsäure, Pentanatriumsalz, 40 % wässrige Lösung, technisch
Marke: Thermo Scientific Chemicals 407290010
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chelat-/KomplexierungsreagenzSpezifikation
Diethylenetriaminepentaacetic acid, pentasodium salt | |
140-01-2, 7732-18-5 | |
1.2900g/mL | |
106°C | |
Glasflasche | |
NaOCOCH2N(CH2CH2N(CH2COONa)2)2 | |
MFCD00051016 | |
04, III, 1190 | |
pentasodium dtpa, tetralon b, trilon c, versenex 80, pentasodium pentetate, hamp-ex 80, detarex py, kiresuto p, chelest p, plexene d | |
LQPLDXQVILYOOL-UHFFFAOYSA-I | |
pentasodium 2-[bis({2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl})amino]acetate | |
8779 | |
39 to 41% | |
Lösung |
40% Aqueous Solution | |
-40°C | |
11.0 to 12.0 (1% aq. soln.) | |
>100°C | |
C14H18N3Na5O10 | |
1.4185 to 1.4205 | |
1 kg | |
1.29 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: mixible with many organic solvents | |
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O | |
503.26 | |
503.26 | |
Technisch |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.