Learn More
Diethylen-Glycol-Mono-n-Butylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11483077
Zum Warenkorb hinzufügen
Diethylen-Glycol-Mono-n-Butylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483077
1000 mL
Click to view available options
Menge:
1000 mL
5000 mL
Artikelnummer. 11483077
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16068.AU
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Diethylene glycol mono-n-butyl ether has a wide variety of applications in Chiral chemistry and green chemistry. It is also used in cosmetics. It is used as diluents and leveling agents in the manufacture of paints and in baking. It is also used in the manufacture of nitrocellulose. In brake fluid, it is used as an additive. It is used in the printing industry due to its slow evaporation rate. It is also used as a fixative for perfumes and antiseptics. It is used as an additive to prevent ice buildup in jet fuel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethylenglycol-Mono-n-Butylether findet eine Vielzahl von Anwendungen in der Chiralchemie und der grünen Chemie. Kommt auch in Kosmetika zum Einsatz. Wird als Verdünnungs- und Verlaufsmittel bei der Herstellung von Farben und beim Backen verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von Nitrocellulose verwendet. Findet in Bremsflüssigkeit Anwendung als Additiv. Aufgrund seiner langsamen Verdunstungsrate wird es in der Druckindustrie eingesetzt. Dient auch als Fixiermittel für Parfüme und Antiseptika. Kommt als Zusatzstoff zum Einsatz, um Eisansammlungen in Flugzeugtreibstoff zu verhindern.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethylether, Ethanolaceton und Benzol.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Leichtmetallen.
Chemische Identifikatoren
CAS 112-34-5
Summenformel C8H18O3
MDL-Nummer MFCD00002881
InChI-Schlüssel OAYXUHPQHDHDDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-butoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monobutyl ether, butyldiglycol, butyl carbitol, diethylene glycol butyl ether, butyl diglycol, butyl digol, ethanol, 2-2-butoxyethoxy, butoxyethoxyethanol, butoxydiglycolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8177
SMILES CCCCOCCOCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylene glycol mono-n-butyl ether
Schmelzpunkt -68°C
Dichte 0.967
Siedepunkt 230°C to 232°C
Menge 1000 mL
Flammpunkt 100°C (212°F)
Geruch Not Determined
Brechungsindex 1.432
Strukturformel HOCH2CH2OCH2CH2O(CH2)3CH3
Merck Index 14,1557
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethyl ether,ethanol acetone and benzene.
IUPAC-Name 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 162.229
Formelmasse 162.23
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10254195 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA16068.AU,A16068.0J
Chargennummer10253162 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog NumberA16068.AU,A16068.0J
Chargennummer10240361 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberA16068.AU,A16068.0J
Chargennummer10249329 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2024 Catalog NumberA16068.AU,A16068.0J
Chargennummer10242164 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/07/2022 Catalog NumberA16068.AU,A16068.0J
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethylene glycol mono-n-butyl ether
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Diethylene glycol monobutyl ether
Name des Produkts
Diethylen-Glycol-Mono-n-Butylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >