Learn More
Diethylenglycoldiethylether, HPLC-Gütegrad, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11385777
Zum Warenkorb hinzufügen
Diethylenglycoldiethylether, HPLC-Gütegrad, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11385777
250 mL
Click to view available options
Menge:
250 mL
Artikelnummer. 11385777
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043464.AK
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylene glycol diethyl ether
Schmelzpunkt -44°C
CAS 112-36-7
Dichte 0.909 g/mL
Siedepunkt 188°C to 190°C
Menge 250 mL
Flammpunkt 71°C (160°F)
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.412
Summenformel C8H18O3
MDL-Nummer MFCD00009254
Beilstein 1699259
Merck Index 14,3118
Synonym diethylene glycol diethyl ether, 2-ethoxyethyl ether, diethyl carbitol, ethyl diglyme, 1-ethoxy-2-2-ethoxyethoxy ethane, bis 2-ethoxyethyl ether, diethyldiethylene glycol, 3,6,9-trioxaundecane, degdee, ether, bis 2-ethoxyethyl
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
InChI-Schlüssel RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCCOCCOCC
IUPAC-Name 1-Ethoxy-2-(2-Ethoxyethoxy)ethan
Molekulargewicht (g/mol) 162.229
PubChem CID 8179
ChEBI CHEBI:44664
Formelmasse 162.23
Reinheit (%) ≥99%
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP20L026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/03/2025 Catalog Number043464.AK
ChargennummerW09K028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/09/2024 Catalog Number043464.AK
ChargennummerN28J024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number043464.AK
ChargennummerK22Z040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number043464.AK
ChargennummerG30S040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number043464.AK
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Diethylenglycoldiethylether, HPLC-Gütegrad, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >