Learn More
Diethylenglykol, AR-zertifiziert zur Analyse, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10328090
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Diethylenglykol, AR-zertifiziert zur Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10328090 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
500 mL, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10328090
Marke: Fisher Chemical D/2951/08
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 111-46-6
Summenformel C4H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 106.12
MDL-Nummer MFCD00002882
InChI-Schlüssel MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylene glycol, 2,2'-oxydiethanol, diglycol, diethylenglykol, 2-hydroxyethyl ether, bis 2-hydroxyethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis, 2,2'-oxybisethanol, 2-2-hydroxyethoxy ethanol, digol
PubChem CID 8117
ChEBI CHEBI:46807
IUPAC-Name 2-(2-Hydroxyethoxy)Ethanol
SMILES OCCOCCO
Spezifikation
Schmelzpunkt -10°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 245°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 500 mL
Formelmasse 106.12g/mol
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethylene glycol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Diethylenglykol, AR-zertifiziert zur Analyse, Fisher Chemical >