Learn More
Diethyldithiocarbaminsäure, Natriumsalztrihydrat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10289370 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 g, Glasflasche, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
CAS: 20624-25-3 | C5H10NNaS2·3H2O | 225.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20624-25-3
Summenformel C5H10NNaS2·3H2O
Molekulargewicht (g/mol) 225.31
MDL-Nummer MFCD00150617
InChI-Schlüssel WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium diethyldithiocarbamate trihydrate, dithiocarb trihydrate, cupral, diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate, ditiocarb sodium trihydrate, unii-04574exf2c, diethyldithiocarbamate sodium trihydrate, carbamic acid, diethyldithio-, sodium salt, trihydrate, diethyldithiocarbamate sodium salt trihydrate, diethyldithiokarbaman sodny trihydrat czech
PubChem CID 517546
IUPAC-Name Natrium;N,N-diethylcarbamodithioat;trihydrat
SMILES CCN(CC)C(=S)[S-].O.O.O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyldithiocarbamic acid, sodium salt trihydrate
Schmelzpunkt 95.0°C to 98.5°C
Farbe Grau nach Weiß
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C2H5)2NCS2Na·3H2O
Menge 500 g
Beilstein 04, II, 613
Empfindlichkeit (to copper) Passes Test
Merck Index 15, 3421
Löslichkeitsinformationen (in water) Passes test
Formelmasse 225.31
Güte ACS-Reagenz
Physikalische Form Kristall oder Pulver
Name des Produkts
Diethyldithiocarbaminsäure, Natriumsalztrihydrat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >