Learn More
Diethylamin, 99+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethylamine |
Schmelzpunkt | -50.0°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.7100g/mL |
Siedepunkt | 55.0°C |
Flammpunkt | −23°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% min. (GC) |
Verpackung | Metalltrommel |
Strukturformel | (C2H5)2NH |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Diethylamin, 99+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur