Learn More
Diethylamine, 99.5 %, hochrein, redestilliert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10198372
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Diethylamine, 99.5 %, hochrein, redestilliert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10198372
1 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10198372
Marke: Thermo Scientific Acros 378370010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-89-7
Summenformel C4H11N
Molekulargewicht (g/mol) 73.14
MDL-Nummer MFCD00009032
InChI-Schlüssel HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylamine, n,n-diethylamine, ethanamine, n-ethyl, diethamine, diaethylamin, dwuetyloamina, dietilamina, diethylamin, diethyl amine, n-ethyl-ethanamine
PubChem CID 8021
ChEBI CHEBI:85259
IUPAC-Name N-Ethylethanamin
SMILES CCNCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylamine
Schmelzpunkt -50.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.7100g/mL
Siedepunkt 55.0°C
Flammpunkt −23°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.4% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C2H5)2NH
Brechungsindex 1.3840 to 1.3860
Menge 1 L
UN-Nummer 1154
Merck Index 15,3122
Relative Dichte 0.71
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and most common organic,solvents
Viskosität 0.34 mPa.s (25°C)
Formelmasse 73.13
Reinheit (%) 99.5%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0469050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number378371000,378370010,378370025
ChargennummerA0465785 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/08/2024 Catalog Number378370010,378371000,378370025
ChargennummerA0435658 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number378370010,378371000,378370025
ChargennummerA0462436 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/04/2024 Catalog Number378370010,378371000,378370025
ChargennummerA0432906 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2023 Catalog Number378370010,378371000,378370025
Name des Produkts
Diethylamine, 99.5 %, hochrein, redestilliert, Thermo Scientific Chemicals >