Learn More
Diethylsulfat, 98%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11309095
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Diethylsulfat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11309095
100 mL
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 mL
500 mL
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11309095
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14291.AE
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 64-67-5 | C4H10O4S | 154.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 64-67-5
Summenformel C4H10O4S
Molekulargewicht (g/mol) 154.18
MDL-Nummer MFCD00009099
InChI-Schlüssel DENRZWYUOJLTMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfuric acid, diethyl ester, diethyl sulphate, diethylsulfate, diaethylsulfat, sulfuric acid diethyl ester, diethyl tetraoxosulfate, diaethylsulfat german, unii-k0fo4vfa7i, des van, diethylester kyseliny sirove
PubChem CID 6163
ChEBI CHEBI:34699
IUPAC-Name Diethylsulfat
SMILES CCOS(=O)(=O)OCC
Specifications
Chemischer Name oder Material Diethyl sulfate
Schmelzpunkt -25°C
Dichte 1.177
Siedepunkt 208°C (decomposition)
Flammpunkt 104°C (219°F)
Brechungsindex 1.4005
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1594
Beilstein 1209714
Merck Index 14,3130
Formelmasse 154.19
Reinheit (%) 98%
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10236400 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 Catalog NumberL14291.AP,L14291.AE
ChargennummerA0443420 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/07/2023 Catalog NumberL14291.AP,L14291.AE
ChargennummerD26Z075 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL14291.AP,L14291.AE
ChargennummerS12E052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL14291.AP,L14291.AE
Chargennummer10179103 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL14291.AP,L14291.AE
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Diethylsulfat, 98%, Thermo Scientific Chemicals >