Learn More
Diethylphosphat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15780869
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Diethylphosphat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15780869 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
Artikelnummer. 15780869
Marke: Thermo Scientific Acros 407420050
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl phosphate
CAS 598-02-7, 7664-38-2
Schmelzpunkt 6,0 °C
Dichte 1.2900g/mL
Siedepunkt 203.0°C
Flammpunkt 91°C
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H11O4P
Strukturformel (C2H5O)2PO2H
Menge 5 g
Relative Dichte 1.29
Synonym diethyl phosphate, diethyl acid phosphate, phosphoric acid, diethyl ester, diethyl phosphoric acid, diethylphosphate, diethylphosphoric acid, ethyl phosphate, di, o,o-diethyl hydrogen phosphate, ethyl phosphate, eto 2 ho po, o,o-diethylphosphoric acid
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble.
InChI-Schlüssel UCQFCFPECQILOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOP(=O)(O)OCC
IUPAC-Name Diethyhydrogenphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 154.1
PubChem CID 654
ChEBI CHEBI:27708
Formelmasse 154.1
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467459 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number407420050
ChargennummerA0464089 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog Number407420050
ChargennummerA0455732 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/09/2023 Catalog Number407420050
ChargennummerA0399182 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number407420050
ChargennummerA0409666 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number407420050
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Diethylphosphat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >