Learn More
Diethylmalonat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 105-53-3 | C7H12O4 | 160.17 g/mol
27.50 CHF - 481.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 105-53-3
Summenformel C7H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 160.17
InChI-Schlüssel IYXGSMUGOJNHAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl malonate, malonic ester, propanedioic acid, diethyl ester, dicarbethoxymethane, malonic acid, diethyl ester, carbethoxyacetic ester, malonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl propanedioate, ethyl propanedioate, ethyl malonate van
PubChem CID 7761
IUPAC-Name Diethylpropanedioat
SMILES CCOC(=O)CC(=O)OCC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10070760
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
114450250
25 g Glasflasche
27.50 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10599240
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
114455000
500 g Glasflasche
56.15 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10192280
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
114450010
1 kg Glasflasche
101.00 CHF
1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10073943
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
114450025
2.5 kg Glasflasche
152.00 CHF
2.50 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11935021
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
114450100
10 kg Plastikeimer
481.00 CHF
10 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 203-305-9
Produktidentifikator
  • Diethyl malonate
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Diethylmalonat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals