Learn More
Diethyl (Hydroxymethyl)phosphonat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die Bildung von C-C-Bindungen (Olefination)
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 1.1400g/mL |
Siedepunkt | 124.0°C to 126.0°C (3.0 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | HOCH2P(O)(OC2H5)2 |
Brechungsindex | 1.4370 to 1.4410 |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Diethyl (Hydroxymethyl)phosphonat, 97%, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur