Learn More
Diethylfumarat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 623-91-6 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
30.40 CHF - 443.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 623-91-6 |
---|---|
Summenformel | C8H12O4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 172.18 |
MDL-Nummer | MFCD00064455 |
InChI-Schlüssel | IEPRKVQEAMIZSS-AATRIKPKSA-N |
Synonym | diethyl fumarate, fumaric acid, diethyl ester, anti-psoriaticum, diethyl 2e-but-2-enedioate, fumaric acid diethyl ester, diethyl e-but-2-enedioate, 2-butenedioic acid e-, diethyl ester, trans-2-butenedioic acid diethyl ester, 2-butenedioic acid 2e-, diethyl ester, unii-5wbu5a3e8a |
PubChem CID | 638144 |
ChEBI | CHEBI:87388 |
IUPAC-Name | 1,4-diethyl (2E)-but-2-enedioate |
SMILES | CCOC(=O)\C=C\C(=O)OCC |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10773641
|
Thermo Scientific Acros
114380100 |
10 g | Glasflasche |
30.40 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10697062
|
Thermo Scientific Acros
114382500 |
250 g | Glasflasche |
71.40 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10687062
|
Thermo Scientific Acros
114380010 |
1 kg | Glasflasche |
233.00 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13448308
|
Thermo Scientific Acros
114380025 |
2.5 kg | Glasflasche | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
623-91-6 | |
172.18 | |
IEPRKVQEAMIZSS-AATRIKPKSA-N | |
638144 | |
1,4-diethyl (2E)-but-2-enedioate |
C8H12O4 | |
MFCD00064455 | |
diethyl fumarate, fumaric acid, diethyl ester, anti-psoriaticum, diethyl 2e-but-2-enedioate, fumaric acid diethyl ester, diethyl e-but-2-enedioate, 2-butenedioic acid e-, diethyl ester, trans-2-butenedioic acid diethyl ester, 2-butenedioic acid 2e-, diethyl ester, unii-5wbu5a3e8a | |
CHEBI:87388 | |
CCOC(=O)\C=C\C(=O)OCC |
Spezifikation
Diethyl fumarate | |
623-91-6 | |
Farblos bis hellgelb | |
218.0°C to 219.0°C | |
Echt | |
C8H12O4 | |
1.4396 to 1.4416 | |
1.05 | |
Solubility in water: immiscible. | |
CCOC(=O)\C=C\C(=O)OCC | |
172.18 | |
CHEBI:87388 | |
98% |
98% | |
1.0°C to 2.0°C | |
1.0500g/mL | |
91°C | |
98% | |
C2H5O2CCH=CHCO2C2H5 | |
MFCD00064455 | |
diethyl fumarate, fumaric acid, diethyl ester, anti-psoriaticum, diethyl 2e-but-2-enedioate, fumaric acid diethyl ester, diethyl e-but-2-enedioate, 2-butenedioic acid e-, diethyl ester, trans-2-butenedioic acid diethyl ester, 2-butenedioic acid 2e-, diethyl ester, unii-5wbu5a3e8a | |
IEPRKVQEAMIZSS-AATRIKPKSA-N | |
1,4-diethyl (2E)-but-2-enedioate | |
638144 | |
172.18 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
missing translation for 'einecsNumber' : 210-819-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse EM5950000
missing translation for 'tsca' : TSCA