Learn More
Diethylether, für die Metallspurenanalyse, Primar™, mit Kupfer-Gaze stabilisiert, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10616452
Zum Warenkorb hinzufügen
Diethylether, für die Metallspurenanalyse, Primar™, mit Kupfer-Gaze stabilisiert, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10616452
2.5 L, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10616452
Marke: Fisher Chemical D/2455/17
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Spezifikation
Schmelzpunkt -116°C
CAS 60-29-7
Farbe Farblos
Siedepunkt 34.6°C
Menge 2.5 L
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Summenformel C4H10O
MDL-Nummer MFCD00011646
Dampfdruck 587mbar at 20°C
Viskosität 0.2448cp at 20°C
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
InChI-Schlüssel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCC
IUPAC-Name Ethoxyethan
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Formelmasse 74.12g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethylether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Diethylether, für die Metallspurenanalyse, Primar™, mit Kupfer-Gaze stabilisiert, Fisher Chemical >