Learn More
Diethylether, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur. reag. ISO, ≥99.8 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™ Artikelnummer.: 15653680
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Diethylether, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur. reag. ISO, ≥99.8 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15653680
4 x 2.5 l, Glasflasche, 4 Stück
Click to view available options
Menge:
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 15653680
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 322034X2.5L
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
puriss p.a., enthält BHT als Inhibitor, ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.8 %
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-29-7
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
MDL-Nummer MFCD00011646
InChI-Schlüssel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym Diethylether, Ethylether, Diethyloxid, Ethyloxid, Äther, Betäubungsether, 3-Oxapentan, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC-Name Ethoxyethan
SMILES CCOCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylether
Schmelzpunkt -116 °C
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Aussehen Flüssig
Dichte 0.706 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 34.6 °C
Menge 4 x 2.5 l
Explosionsgrenze 0.365
Flammpunkt −40 °C (−40 °F)
Zündpunkt 320 °F
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex n20/D 1.3530
Rückstand nach Verdampfung 0 bis 0.001 %
Strukturformel (CH3CH2)2O
UN-Nummer UN1155
Beilstein 1696894
Formelmasse 74.12 mol
Reinheit (%) ≥ 99.8 % (GC)
Güte ACS/puriss. P. A
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Diethylether, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur. reag. ISO, ≥99.8 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™ >