Learn More
Diethyl-Ether, ExtraPure, SLR, mit BHT stabilisiert, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Aluminiumkanister
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallbehälter
Unit Size:
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
500 Milliliter
Specifications
Specifications
Schmelzpunkt | -116°C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 34.6°C |
Menge | 500 mL |
Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
MDL-Nummer | 11646 |
Dampfdruck | 587mbar at 20°C |
Viskosität | 0.2448cp at 20°C |
Formelmasse | 74.12g/mol |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2539595 | Analysenzertifikat | 11/06/2025 | D/2400/MS21,D/2400/27,D/2400/17Z,D/2400/25,D/2400/PB08,D/2400/17,D/2400/PB17 |
2533182 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | D/2400/MS21,D/2400/27,D/2400/17Z,D/2400/25,D/2400/PB08,D/2400/17,D/2400/PB17 |
2533181 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | D/2400/MS21,D/2400/27,D/2400/17Z,D/2400/25,D/2400/PB08,D/2400/17,D/2400/PB17 |
2533079 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | D/2400/MS21,D/2400/27,D/2400/17Z,D/2400/25,D/2400/PB08,D/2400/17,D/2400/PB17 |
2529788 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | D/2400/MS21,D/2400/27,D/2400/17Z,D/2400/25,D/2400/PB08,D/2400/17,D/2400/PB17 |
Safety and Handling
Product Identifier
- Diethyl ether
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Diethyl-Ether, ExtraPure, SLR, mit BHT stabilisiert, Fisher Chemical >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction