Learn More
Diethylether, CHROMASOLV™, für HPLC, inhibitor-frei, ≥99.9 %, Honeywell Riedel-de Haen
CHROMASOLV™, für HPLC, Inhibitor-frei, ≥99.9 %
Chemische Identifikatoren
CAS 60-29-7
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
MDL-Nummer MFCD00011646
InChI-Schlüssel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym Diethylether, Ethylether, Diethyloxid, Ethyloxid, Äther, Betäubungsether, 3-Oxapentan, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC-Name Ethoxyethan
SMILES CCOCC
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für HPLC und organische Synthese
  • Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
  • Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Diethylether, CHROMASOLV™, für HPLC, inhibitor-frei, ≥99.9 %, Honeywell Riedel-de Haen