Learn More
Diethylether, ≥99.5 %, für die Rückstandsanalyse, mit Kupfergewebe stabilisiert, Distol™, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10344980
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Diethylether, ≥99.5 %, für die Rückstandsanalyse, mit Kupfergewebe stabilisiert, Distol™, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10344980 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
2.5 L, 2.50 Liter
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. 10344980
Marke: Fisher Chemical D/2503/17
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Diethylether 99,5+ %, für die Reststoffanalyse, stabilisiert mit Kupfergewebe, Distol™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-29-7
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
MDL-Nummer MFCD00011646
InChI-Schlüssel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC-Name Ethoxyethan
SMILES CCOCC
Spezifikation
Schmelzpunkt -116 °C
Farbe Farblos
Siedepunkt 34.6°C
Menge 2.5 L
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 587mbar at 20°C
Viskosität 0.2448cp at 20°C
Formelmasse 74.12g/mol
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2540270 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2025 Catalog NumberD/2503/15,D/2503/17
Chargennummer2534034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberD/2503/15,D/2503/17
Chargennummer2534236 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberD/2503/15,D/2503/17
Chargennummer2529443 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberD/2503/15,D/2503/17
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Diethylether, ≥99.5 %, für die Rückstandsanalyse, mit Kupfergewebe stabilisiert, Distol™, Fisher Chemical >