Learn More
Diethylether, 99.5 %, für die Analyse, mit BHT stabilisiert, gemäß EU-Arzneibuch, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10675933
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Diethylether, 99.5 %, für die Analyse, mit BHT stabilisiert, gemäß EU-Arzneibuch, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10675933 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
2.5 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10675933
Marke: Thermo Scientific Acros 176820025
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
Chemische Identifikatoren
CAS 60-29-7
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
MDL-Nummer MFCD00011646
InChI-Schlüssel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC-Name Ethoxyethan
SMILES CCOCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl ether
Schmelzpunkt -116.0°C
Namenshinweis Stabilized with BHT
Azidität Passes Test
Dichte 0.7140g/mL
Siedepunkt 34.6°C
Menge 2.5 L
Flammpunkt −45°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3510 to 1.3530
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Rückstand nach Verdampfung 0.002% max.
Relative Dichte 0.714
Strukturformel (CH3CH2)2O
Viskosität 0.2448 mPa.s (20°C)
Wasser 0.1% max. (K.F.)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 69g/L (20°C). Other solubilities: soluble in concentrated hydrochloric acid, miscible with lower aliphatic alcohols, benzene,, chloroform, petroleum ether and many oils
Formelmasse 74.12
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analytisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2527135 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number176820050,176820250,176820010,176820025
Chargennummer2529788 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number176820050,176820250,176820010,176820025
Chargennummer2533079 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number176820050,176820250,176820010,176820025
Chargennummer2533181 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number176820050,176820250,176820010,176820025
Chargennummer2533182 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number176820050,176820250,176820010,176820025
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Name des Produkts
Diethylether, 99.5 %, für die Analyse, mit BHT stabilisiert, gemäß EU-Arzneibuch, Thermo Scientific Chemicals >