Learn More
Diethylcarbonat, 99%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11915161
Verfügbar ab: 12-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Diethylcarbonat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11915161
1 L
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Artikelnummer. 11915161
Marke: Thermo Scientific Acros 436130010
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 105-58-8 | C5H10O3 | 118.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-58-8
Summenformel C5H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 118.13
MDL-Nummer MFCD00009107
InChI-Schlüssel OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl carbonate, carbonic acid, diethyl ester, carbonic acid diethyl ester, eufin, diatol, diaethylcarbonat, carbonic ether, ethoxyformic anhydride, diethylkarbonat, ethyl carbonate eto 2coMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7766
IUPAC-Name Diethylcarbonat
SMILES CCOC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl carbonate
Schmelzpunkt -43.0°C
Dichte 0.9750g/mL
Siedepunkt 126.0°C to 128.0°C
Flammpunkt 33°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel (C2H5O)2CO
Brechungsindex 1.3830 to 1.3850
Menge 1 L
Merck Index 15,3835
Relative Dichte 0.975
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 18.8g/L.
Viskosität 0.827 mPa.s (20°C)
Formelmasse 118.13
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470457 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number436130010,436131000
ChargennummerA0466048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/09/2024 Catalog Number436130010,436131000
ChargennummerA0450125 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2023 Catalog Number436130010,436131000
ChargennummerA0444322 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/07/2022 Catalog Number436130010,436131000
ChargennummerA0434718 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/09/2021 Catalog Number436130010,436131000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Name des Produkts
Diethylcarbonat, 99%, Thermo Scientific Chemicals >